Learn More
Thermo Scientific™ Kit di colorazione per glicoproteine Pierce™
Rapidly stain glycosylated proteins in polyacrylamide gels using the periodic acid-Schiff (PAS) method in this convenient kit.
Marca:  Thermo Scientific™ 24562
383.80 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10688864
  • 409.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Sufficient For: 10 mini gels (SDS-PAGE)
• Oxidation Reagent, 2.5 g powder to make 250 mL
• Reduction Reagent, 1.25 g powder to make 250 mL
• Positive Control (Horseradish Peroxidase), 1 mg
• Negative Control (Soybean Trypsin Inhibitor), 1 mg
• Glycoprotein Stain, 250 mL
Store all components at 4°C.
Colorimetric
Glycoprotein Staining Kit
750 mL
In-Blot Detection, In-Gel Detection
Fuchsin Sulfite
Proteins (Glycoproteins)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Kit di colorazione per glicoproteine Pierce™ > Glycoprotein Staining Kit; 750mL