Learn More
Thermo Scientific™ Membrane in nylon Pierce™
Sheets of unmodified or positively charged Biodyne A and Biodyne B Nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detection.
Marca:  Thermo Scientific™ 77016
356.06 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24363" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10056763
  • 409.00€ / pezzi 25
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Biodyne A and Biodyne B Nylon Membranes are sheets of unmodified or positively charged Nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detection methods.
These two varieties of nylon membrane are manufactured with a similar matrix pore size (0.4 micron), and both are supplied in packages of 8 x 12cm sheets. The Biodyne A Membrane contains both negatively and positively charged groups, enabling it to bind many kinds of macromolecules. The Biodyne B Membrane contains exclusively positive charges, providing the highest possible binding capacity for negatively charged molecules like DNA and RNA. The membranes are resistant to heat and solvents and will not shrink, crack or tear.
Highlights:
  • Versatile and durable – achieve strong DNA binding by baking or UV-crosslinking without damaging the membrane
  • Easy to use – pre-cut 8 x 12cm sheets are the ideal size for standard mini-gel transfers and microplate dot-blots
  • High signal-to-noise ratio – lower background than nitrocellulose and most other nylon transfer membranes
Biodyne A Nylon Membrane
  • Offers superior signal-to-noise ratios resulting in high sensitivities Provides extremely low backgrounds
  • Contains 50% amino and 50% carboxyl groups
  • Provides a hydrophilic surface with an isoelectric point at pH 6.5
Biodyne B Nylon Membrane
  • Surface is modified with Positive Zeta Potential Provides high sensitivities
  • Gives rapid nucleic acid binding without UV light or baking
  • Enhances attraction of negatively charged biological molecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12 cm
25 sheets
Superficie modificata con potenziale zeta positivo
Note: Always wear gloves when handling membranes because oils from fingers may prevent proper wetting. Also, proteins and other contaminants from hands may bind to the membranes and cause background.
Biodyne
8 cm
Sheet
0,45 μm
12 cm x 8 cm
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZC385664 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog Number77016
Numero di lottoYI383301 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/09/2023 Catalog Number77016
Numero di lottoYI380947 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2023 Catalog Number77016
Numero di lottoYG376723 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/07/2023 Catalog Number77016
Numero di lottoYF376722 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/06/2023 Catalog Number77016
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Membrane in nylon Pierce™ > Biodyne B Membrane, 0.45μm, 8cm x 12cm; 25 sheets