Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Thermo Scientific Pierce 1.8K MWCO (molecular-weight cutoff) Polyacrylamide Desalting Columns are ready-to-use, disposable, gel-filtration columns for separating proteins and other macromolecules from low-molecular-weight buffer salts and reagents.
Marca:  Thermo Scientific™ 43426
208.05 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11869350
  • 222.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. Product shipped at ambient temperature.
Buffer Exchange, Protein
1.8 kDa
Single-use
1.25 mL
Desalting Column
Gravity Flow Column
Size-exclusion, Polyacrylamide Resin
Pierce™
5 Columns
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA408876 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number43426
Numero di lottoZJ401688 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/10/2024 Catalog Number43426
Numero di lottoZF401448 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number43426
Numero di lottoZF398130 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/07/2024 Catalog Number43426
Numero di lottoZE387709 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/05/2024 Catalog Number43426
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL > Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL