Learn More
Thermo Scientific™ Colonne per desalinizzazione in poliacrilamide Pierce™
Separate proteins and other macromolecules from low-molecular weight buffer salts and reagents with Thermo Scientific Pierce 7K MWCO (molecular-weight cutoff) Polyacrylamide Spin Desalting Columns, which are porous polyacrylamide-based gel-filtration columns for biological sample preparation.
233.00€ - 390.00€
Specifica
Descrizione Pierce™ Polyacrylamide Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 0.7 mL
Product Type Spin Desalting Column
Content And Storage Upon receipt store at 4°C.
Formato Spin Column
Purification Target Buffer Exchange, Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10188783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
89849
25 Columns
233.00€
pezzi 25
10444175
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
89862
50 Columns
390.00€
pezzi 50
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Pierce™ Polyacrylamide Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 0.7 mL
Upon receipt store at 4°C.
Buffer Exchange, Protein
7.0 kDa
30 to 120 μL
Spin Desalting Column
Spin Column
Size-exclusion, Polyacrylamide Resin
Pierce™
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Colonne per desalinizzazione in poliacrilamide Pierce™