Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrators PES, 10K MWCO, 0.5–100 mL
Thermo Scientific Pierce Protein Concentrators PES are easy-to-use centrifugal devices that provide fast processing and excellent recovery of proteins with MWCO values of 10K, available in 0.5–100 mL sample volumes.
Marca:  Thermo Scientific™ 88528
289.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15478924
  • 331.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Store at room temperature.
Single-use
10 kDa
Pierce™
24 Concentrators
Filter
Pierce™ Protein Concentrator PES, 10K MWCO, 5-20 mL
PES
5 to 20 mL
Protein
Room Temperature
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL402527 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number88528
Numero di lottoAA402528 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number88528
Numero di lottoZK402526 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number88528
Numero di lottoZK402526A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number88528
Numero di lottoZI401381 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2024 Catalog Number88528
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Concentrators PES, 10K MWCO, 0.5–100 mL > 5 to 20 mL, 24 Concentrators