Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer
Pierce Protein-Free Blocking Buffer is a non-protein compound that provides effective blocking for membrane-based and plate-based protein detection methods, resulting in extremely low background.
Marca:  Thermo Scientific™ 37573
254.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24199" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10147483
  • 277.00€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Pierce Protein-Free Blocking Buffer is a non-protein compound that provides effective blocking for membrane-based and plate-based protein detection methods, resulting in extremely low background. It is supplied in a convenient, ready-to-use format.
Features of Protein-Free Blocking Buffer include:
Protein-free blocker—minimizes or eliminates cross-reactivity associated with protein-based blocking buffers
Applications—compatible with western blotting (membranes), ELISA (microplates), and arrays (coated glass slides)
Streptavidin-friendly—free of biotin; no interference with avidin-biotin detection systems
High-performance—optimized and validated in many protein methods to provide high signal-to-noise ratio (i.e., no quenching of specific binding and signal but eliminating nonspecific binding and background)
Traditional blocking buffers contain proteins that can cross-react in certain immunodetection systems, resulting in high background and reduced signal. Pierce Protein-Free Blocking Buffers are devoid of protein while remaining highly effective at blocking plates, membranes, and other surfaces for ELISA, western blotting, glass slide arrays, and other applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tampone bloccante senza proteine T20 (PBS)
1 l
ELISA, Western Blot
1X
Non-protein compound
Blocking Buffer, protein-free
Liquid
Pierce™
PBST
Upon receipt store product at room temperature. After opening, store product at 4°C.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK402178 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number37573,37573_LITL18 PROMO
Numero di lottoZG392019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/08/2024 Catalog Number37573,37573_LITL18 PROMO
Numero di lottoZD386750 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/05/2024 Catalog Number37573,37573_LITL18 PROMO
Numero di lottoYL380595 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number37573,37573_LITL18 PROMO
Numero di lottoYK375895 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number37573,37573_LITL18 PROMO
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer > Protein-Free T20 (PBS) Blocking Buffer, 1 L