Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer
Pierce Protein-Free Blocking Buffer is a non-protein compound that provides effective blocking for membrane-based and plate-based protein detection methods, resulting in extremely low background.
Marca:  Thermo Scientific™ 37584
54.63 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13474299
  • 59.50€ / 100mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Pierce Protein-Free Blocking Buffer is a non-protein compound that provides effective blocking for membrane-based and plate-based protein detection methods, resulting in extremely low background. It is supplied in a convenient, ready-to-use format.
Features of Protein-Free Blocking Buffer include:
Protein-free blocker—minimizes or eliminates cross-reactivity associated with protein-based blocking buffers
Applications—compatible with western blotting (membranes), ELISA (microplates), and arrays (coated glass slides)
Streptavidin-friendly—free of biotin; no interference with avidin-biotin detection systems
High-performance—optimized and validated in many protein methods to provide high signal-to-noise ratio (i.e., no quenching of specific binding and signal but eliminating nonspecific binding and background)
Traditional blocking buffers contain proteins that can cross-react in certain immunodetection systems, resulting in high background and reduced signal. Pierce Protein-Free Blocking Buffers are devoid of protein while remaining highly effective at blocking plates, membranes, and other surfaces for ELISA, western blotting, glass slide arrays, and other applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Protein-Free (PBS) Blocking Buffer, 100 mL
100 mL
ELISA, Western Blot, Arrays
PBS
Upon receipt store product at room temperature. After opening, store product at 4°C.
Blocking Buffer, protein-free
Liquid
1X
Non-protein compound
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK402210 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number37584
Numero di lottoZH395986 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/08/2024 Catalog Number37584
Numero di lottoZD388457 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/05/2024 Catalog Number37584
Numero di lottoZA371993 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2024 Catalog Number37584
Numero di lottoYI371304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2023 Catalog Number37584
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer > Protein-Free (PBS) Blocking Buffer, 100 mL