Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Assay regulatory element transcriptional activity in whole cell lysates with this highly sensitive flash-based Renilla luciferase kit.
124.00€ - 1160.00€
Specifica
Tipo Assay Kit
Bersaglio Luciferase, Green Renilla Luciferase
Saggio Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Compatible Cells Mammalian Cells
Metodo di rilevamento Bioluminescence
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12162240
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
16164
100 Reaction Kit
124.00€
Pezzo
12137850
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
16165
1000 Reaction Kit
1160.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Assay Kit
Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Bioluminescence
384-well plate, 96-well plate
Chemical Substrate
Luciferase Substrate
Coelenterazine
Luciferase, Green Renilla Luciferase
Mammalian Cells
Luminometer (Microplate)
Enzyme Labeled
Enhanced Chemiluminescence
Pierce™
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit