Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit
Perform easy and efficient desthiobiotin labeling of RNA for use as probes or as antibody alternatives for enrichment of RNA binding proteins.
Marca:  Thermo Scientific™ 20163
Codice prodotto. 13434209
  • 902.00€ / 20 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Sufficient For: 20 desthiobiotinylation reactions using 50 pmol of RNA each
• Desthiobiotinylated Cytidine Bisphosphate, 40 μL
• T4 RNA Ligase, 40 μL
• T4 RNA Ligase Reaction buffer (10X), 100 μL
• Non-labeled RNA Control, 100 μL
• Biotinylated IRE RNA Control, 35 μL
• RNase Inhibitor, 2 x 10 μL
• DMSO, 200 μL
• PEG (30%), 300 μL
• Glycogen, 20 μL
• Nuclease-free Water, 1.5 mL
Upon receipt, store at -20°C.
Magnetic Bead
Pierce™
20 Reactions
Kit
20
RNA Labeling Kit
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK398830 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number20163
Numero di lottoZK398829 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2024 Catalog Number20163
Numero di lottoZG397991 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number20163
Numero di lottoZE392513 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/06/2024 Catalog Number20163
Numero di lottoZB391985 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2024 Catalog Number20163
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit > RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit; 20-rxn kit