Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene 96-well and 384-well plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
259.00€ - 1284.00€
Specifica
Proprietà di legame | Standard Capacity, Affinity |
---|---|
Content And Storage | Upon receipt store plates at 4°C in unopened pouches. Once opened, place unused plates in a resealable bag with desiccant and store at 4°C. Plates are shipped at ambient temperature. |
Product Line | Pierce |
Materiale | Polystyrene |
Trattamento superficiale | Streptavidin |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Formato | Bloccaggio piastra | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Formato | Bloccaggio piastra | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10485775
|
Thermo Scientific™
15219 |
Black | Standard | Blocker™ BSA Buffer | 5 Plates |
306.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10278243
|
Thermo Scientific™
15119 |
Black | Standard | SuperBlock™ Buffer | 5 Plates |
318.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10412905
|
Thermo Scientific™
15407 |
Black | Standard | SuperBlock™ Buffer | 5 Plates |
546.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10687764
|
Thermo Scientific™
15121 |
Clear | Strip Plate | Blocker™ BSA Buffer | 5 Plates |
307.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10185423
|
Thermo Scientific™
15120 |
Clear | Strip Plate | SuperBlock™ Buffer | 5 Plates |
307.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10195423
|
Thermo Scientific™
15122 |
Clear | Strip Plate | SuperBlock™ Buffer | 5 x 5 Plates |
1284.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10155473
|
Thermo Scientific™
15125 |
Clear | Standard | Blocker™ BSA Buffer | 5 Plates |
259.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10288243
|
Thermo Scientific™
15124 |
Clear | Standard | SuperBlock™ Buffer | 5 Plates |
278.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10485005
|
Thermo Scientific™
15126 |
Clear | Standard | SuperBlock™ Buffer | 5 x 5 Plates |
1146.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10678534
|
Thermo Scientific™
15405 |
Clear | Standard | SuperBlock™ Buffer | 5 Plates |
576.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10308783
|
Thermo Scientific™
15218 |
White | Standard | Blocker™ BSA Buffer | 5 Plates |
300.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10722984
|
Thermo Scientific™
15118 |
White | Standard | SuperBlock™ Buffer | 5 Plates |
312.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Streptavidin-coated microplates provide the biotin-binding function needed for a variety of ELISA and other assay procedures based on biotinylated capture antibodies, peptide antigens, and other analytes such as oligonucleotides. Pierce Streptavidin Coated Plates are available in clear, white, and black plates for use with colorimetric, chemiluminescent, and fluorescent detection methods, respectively.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
Features of Streptavidin Coated Plates include:
• Approximate binding capacity is ∼5 pmol biotin/well
• Easy and gentle immobilization of biotin-containing conjugates
• Low nonspecific binding
• No denaturing of the protein component of a conjugate upon binding
• Ideal for binding small biotinylated hydrophilic molecules (e.g., peptides) that typically exhibit poor binding to polystyrene
• Pre-blocked with your choice of Blocker BSA or SuperBlock Blocking Buffer
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Streptavidin is the most popular and widely available biotin-binding protein for research methods. Streptavidin has an isoelectric point of 5 to 6, resulting in low nonspecific interactions.
Specifica
Standard Capacity, Affinity | |
Pierce | |
Streptavidin |
Upon receipt store plates at 4°C in unopened pouches. Once opened, place unused plates in a resealable bag with desiccant and store at 4°C. Plates are shipped at ambient temperature. | |
Polystyrene |