Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP·HCl
Reduce protein and peptide disulfide bonds using this thiol-free, pure, crystalline tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride, TCEP (CAS 5961-85-3).
Marca: Thermo Scientific™ 20491
603.29 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 51805-45-9 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl is pure, crystalline Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, a thiol-free compound that is highly effective at reducing protein and peptide disulfide bonds, as well as being odorless and stable.
Highlights:
- Reduces even the most stable water-soluble alkyl disulfides
- Effective at room temperature and pH 5 in less than five minutes
- Does not require removal before reaction with maleimide or haloacetyl compounds
- Water solubility of 310g/L
- Resistant to air oxidation; nonvolatile and nonreactive toward other functional groups in proteins
Specifica
Upon receipt store at room temperature in sealed container to prevent oxidation. Product shipped at ambient temperature. | |
Solid | |
Water |
Pierce™ | |
10 g | |
Disulfide Reducing Reagent |
Sicurezza e movimentazione
- TCEP HCl, 10 g.Tris{ 2-carboxyethyl} phosphine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.