Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP·HCl
Codice prodotto. p-4531300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10530434
Marca: Thermo Scientific™ 20490
Reduce protein and peptide disulfide bonds using this thiol-free, pure, crystalline tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride, TCEP (CAS 5961-85-3).
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl is pure, crystalline Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, a thiol-free compound that is highly effective at reducing protein and peptide disulfide bonds, as well as being odorless and stable.
Highlights:
  • Reduces even the most stable water-soluble alkyl disulfides
  • Effective at room temperature and pH 5 in less than five minutes
  • Does not require removal before reaction with maleimide or haloacetyl compounds
  • Water solubility of 310g/L
  • Resistant to air oxidation; nonvolatile and nonreactive toward other functional groups in proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Upon receipt store at room temperature in sealed container to prevent oxidation. Product shipped at ambient temperature.
Linea di prodotti Pierce
Forma Solid
Quantità 1 g
Solubilità Water
Product Type Disulfide Reducing Reagent
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TCEP HCl, Tris(2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride