Learn More
Thermo Scientific™ Substrati TMB Pierce™
Thermo Scientific™ Pierce TMB ELISA Substrates detect horseradish peroxidase (HRP) activity, yielding a blue color (Amax = 370 nm and 652 nm) that changes to yellow (Amax = 450 nm) upon addition of a sulfuric or phosphoric acid stop solution.
Marca:  Thermo Scientific™ 34028
250.64 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10647894
  • 280.00€ / 250mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ELISA Substrate
Colorimetric
Ultra TMB-ELISA Substrate
HRP (Horseradish Peroxidase)
Ambient
250 ml
1-Step™
Chemical Substrate
Upon receipt store at 4°C, protected from moisture.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Substrati TMB Pierce™ > 1-Step Ultra TMB-ELISA Substrate Solution, 250 mL