Learn More
Buerkle™ Pigment Lance
Pigment lance to sample pigments, pastes and agglomerating bulk goods.
Marca: Buerkle™ 5369-0610
414.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With half-open flute 50 %, for heavily sticking products
- With quarter-open flute 25 %, for lightly sticking products
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Specifica
Pigment Lance | |
Autoclavable | |
DIN | |
732 mm |
Stainless Steel (V4A, AISI 316) | |
179 mL | |
Ideal for Pastes, Pigments and Agglomerating Bulk Goods |