Learn More
Buerkle™ Pigment Lance
Pigment lance to sample pigments, pastes and agglomerating bulk goods.
300.00€ - 631.00€
Specifica
Product Type | Pigment Lance |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (V4A, AISI 316) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | DIN |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Pastes, Pigments and Agglomerating Bulk Goods |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11856403
|
Buerkle™
5369-0310 |
85 mL |
328.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11846403
|
Buerkle™
|
145 mL |
300.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11876403
|
Buerkle™
5369-0610 |
179 mL |
471.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11896403
|
Buerkle™
5369-0910 |
273 mL |
631.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11866403
|
Buerkle™
5369-0600 |
312 mL |
434.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11886403
|
Buerkle™
5369-0900 |
480 mL |
585.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- With half-open flute 50 %, for heavily sticking products
- With quarter-open flute 25 %, for lightly sticking products
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Specifica
Pigment Lance | |
Autoclavable | |
Ideal for Pastes, Pigments and Agglomerating Bulk Goods |
Stainless Steel (V4A, AISI 316) | |
DIN |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Pigment Lance