Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Thermo Scientific™ Piko PCR Plates are modular, ultra-thin wall PCR plates for Piko* Thermal Cyclers.
Marca:  Thermo Scientific™ SPL024050
54.28 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15276207
  • 118.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Piko™ PCR Plates are modular, ultra-thin wall PCR plates for Piko Thermal Cyclers.
>Highlights
• Ultra Thin Wall (UTW) for fast PCR/qPCR applications
• Low profile
• Designed for use with the Piko and PikoReal 24-well thermal cyclers
• Plates can be snapped into the plate frame to create a standard 96-well plate
• Compatible with standard multi-channel pipettes and liquid-handling platforms
• Well spacing and footprint conform to industry (ANSI) dimensions
Applications
• PCR
Related Products
Piko PCR Plate, 24-well, white
Piko PCR Plate, 24-well, clear
Plate Frame for 24-well Piko PCR Plates, white
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No Barcode
50 Plate
Clear
Piko Thermal Cycler, PikoReal Real-Time PCR System
24
Certified RNase/DNase-free
Piko
PCR Microplate
Polypropylene
Low profile