Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Thermo Scientific™ Piko PCR Plates are modular, ultra-thin wall PCR plates for Piko* Thermal Cyclers.
118.00€ - 441.00€
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Certified RNase/DNase-free
Product Line Piko
Colore Clear
Product Type PCR Microplate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore No. of Wells Prezzo Quantità e disponibilità  
10036339
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SPL0240
Clear 24
441.00€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15276207
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SPL024050
Clear 24
118.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Piko™ PCR Plates are modular, ultra-thin wall PCR plates for Piko Thermal Cyclers.
Piko PCR Plates are also flexible alternatives for conventional microplates. Four plates, each the size of a microscope slide, can be reversibly snapped into a rigid frame, producing the equivalent of a standard 96- or 384-well microplate. This format allows multiple sample sources to be combined into a single PCR run, or subjected to different post-PCR processing.
  • Wall thickness half that of conventional thin-walled tubes
  • Flexible format saves cost and reduces waste
  • Compatible with standard multi-channel pipettes and liquid handlers
  • Well spacing and footprint correspond to industry (ANSI) dimensions
  • Available in clear and white
Recommended for:
PCR, Fast PCR, High Performance PCR
Specifica
Specifica
No Barcode
Piko
PCR Microplate
Polypropylene
Low profile
Certified RNase/DNase-free
Clear
Piko Thermal Cycler, PikoReal Real-Time PCR System
24