Learn More
Pinacolborane, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10738914
Pinacolborane, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10738914
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10738914
Marca: Thermo Scientific Acros 371630050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25015-63-8
Formula molecolare C6H13BO2
Molecular Weight (g/mol) 127.98
Numero MDL MFCD00674030
InChI Key UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2$l^{2}-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OBOC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Pinacolborane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8820g/mL
Punti di ebollizione 42.0°C to 43.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3940 to 1.3980
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.882
Stabilizzatore 0.6 to 1.4% triethylamine
Peso formulazione 127.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pinacolborane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pinacolborane, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >