Learn More
Brady™ Pipe Markers - with Holder Water
16.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White on Green |
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12519747
|
Brady™
N003412 |
Eau glacée |
16.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12549747
|
Brady™
N003425 |
Eau pluviale |
16.20€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12539747
|
Brady™
N003379 |
Eau de chauffe |
16.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC | |
White on Green | |
Polyester | |
Pipe and valve marking | |
French | |
4 Pk. | |
-40°C to +110°C | |
0.099 mm | |
1.02 in. | |
9.84 in. |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Pipe Marker | |
4 | |
4 Markers/Card | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
26 x 250 mm | |
26 mm | |
250 mm |