Learn More
Falcon™ Pipet Controllers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15389830 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Dosatore per pipette
Serological Pipet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15389830
Marca: Falcon™ 357470
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Due filtri da 0.2μ°m in politetrafluoroetilene idrofilo (PTFE)
  • Due filtri da 0.45μ°m in politetrafluoroetilene idrofilo (PTFE)
  • Tre batterie
  • Alimentazione universale
Light, ergonomic controller designed for use with glass and plastic serological pipets
  • Intervallo di volume: da 0.5 a 100ml
  • Gestione rapida di volumi di liquido e viscosità diverse
  • Display LCD per l'osservazione continua di velocità, modalità e stato batteria
  • Supporto di ricarica a due posizioni
  • Filtri, portapipetta e cono di aspirazione sono autoclavabili
  • Comodo accesso al vano batteria
  • Manutenzione agevole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Motorised pipette controller
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 1
Dimensione del poro 0.2 μm and 0.45 μm
Tipo Serological Pipet
Volume (sistema metrico) 0.5 to 100 mL
Display LCD
Tipo di filtro PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass and plastic serological pipettes
Include Two-position charging stand, universal battery charger, 3 x batteries, 2 x 0.2μm and 2 x 0.45μm hydrophobic PTFE filters
Quantità 1