Learn More
Falcon™ Pipet Controllers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4687543 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Dosatore per pipette
Serological Pipet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15309840
Marca: Falcon™ 357471
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Due filtri da 0.2μ°m in politetrafluoroetilene idrofilo (PTFE)
  • Due filtri da 0.45μ°m in politetrafluoroetilene idrofilo (PTFE)
  • Tre batterie
  • Alimentazione universale
Light, ergonomic controller designed for use with glass and plastic serological pipets
  • Intervallo di volume: da 0.5 a 100ml
  • Gestione rapida di volumi di liquido e viscosità diverse
  • Display LCD per l'osservazione continua di velocità, modalità e stato batteria
  • Supporto di ricarica a due posizioni
  • Filtri, portapipetta e cono di aspirazione sono autoclavabili
  • Comodo accesso al vano batteria
  • Manutenzione agevole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione del poro 0.2 μ e 0.45 μm
Tipo Dosatore per pipette
Volume (sistema metrico) 0.5 to 100 mL
Tipo di filtro PTFE
Include Supporto di ricarica a due posizioni, tre batterie e un alimentatore universale