Learn More
Caframo™ Pitched Blade Propellers, Blade Only
Wide selection of stainless steel pitched blade propellers for use with Caframo™ and Fisherbrand™ Overhead Stirrers and shafts
Marca:  Caframo™ A521
Codice prodotto. 12997116
  • 45.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Electro-polished stainless steel 316L
  • Chemically inert and corrosion resistant 316L stainless steel
  • For low shear, high top-to-bottom pumping capacity
  • Scale up advantage if propeller used in production
Order Info
Shafts sold separately
Specifica
Specifica
3.8 cm
8 mm Bore, Set Screw
Electropolished Stainless Steel (316L)
Caframo™ Overhead Stirrer
Pitched Blade Propeller
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Caframo™ Pitched Blade Propellers, Blade Only > Propeller A521; Blade Diameter: 38 mm; Bore: 8 mm;