Learn More
Corning™ Plain Microscope Slides
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
38 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 720
Descrizione
Precleaned, ready to use
- Made from soda lime glass
- Slides thickness: 0.9 to 1.10 mm
- Nonsterile
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 38 mm |
| N. per custodia | 5/Cs. |
| N. per confezione | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Spessore (sistema metrico) | Da 0.9 a 1.1 mm |