Learn More
Corning™ Plain Microscope Slides
Preigienizzati e pronti per l'uso
Marca: Corning™ 2947-75X50
389.75 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Precleaned, ready to use
- Made from soda lime glass
- Slides thickness: 0.9 to 1.10 mm
- Nonsterile
Specifica
75 mm | |
5/Cs. | |
Non-sterile | |
Yes | |
Microscope Slide |
50 mm | |
1 | |
Vetro sodico calcico | |
Da 0.9 a 1.1 mm |
Titolo del prodotto
Corning™ Plain Microscope Slides > 75 x 50 mm