Learn More
Corning™ Plain Microscope Slides
Preigienizzati e pronti per l'uso
312.91€ - 410.26€
Specifica
Materiale | Vetro sodico calcico |
---|---|
Spessore (sistema metrico) | Da 0.9 a 1.1 mm |
N. per custodia | 5/Cs. |
N. per confezione | 1 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11373805
|
Corning™
2947-75X50 |
50 mm |
410.26€
pezzi 720 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11363805
|
Corning™
2947-75X38 |
38 mm |
312.91€
pezzi 720 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Precleaned, ready to use
- Made from soda lime glass
- Slides thickness: 0.9 to 1.10 mm
- Nonsterile
Specifica
Vetro sodico calcico | |
5/Cs. | |
Non-sterile |
Da 0.9 a 1.1 mm | |
1 | |
75 mm |
Titolo del prodotto
Corning™ Plain Microscope Slides