Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Cowie Technology™ in PTFE lisce producono una turbolenza maggiore rispetto alle ancorette di agitazione cilindriche.
Marca: Fisherbrand™ 001.260
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
- Autoclavable
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
60 mm |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
10 mm | |
2/conf. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce > Dimensions (Dia. x L): 10 dia.x 60mmL