Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 10mm diameter
Marca: Manutan A011635
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
- Length : 25m
- Red/White
- Diameter : 10mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 10mm diameter