Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
Marca: Microspec™ A2G
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 12,000 Plastic Culture Loops
- Microseal Pouch of 20
- 200 mm length
- Sterile EtO
Specifica
Single-use | |
7.8 in. | |
Plastic | |
Standard | |
Inoculating Loop |
10 μL | |
200 mm | |
Sterile | |
Blue | |
Not Autoclavable |