Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
451.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 7.8 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Materiale | Plastic |
Sterilità | Sterile |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17845718
|
Microspec™
C2G |
1 μL |
451.00€
pezzi 12000 |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17855718
|
Microspec™
B2G |
5 μL |
451.00€
pezzi 12000 |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17835718
|
Microspec™
A2G |
10 μL |
451.00€
pezzi 12000 |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- 12,000 Plastic Culture Loops
- Microseal Pouch of 20
- 200 mm length
- Sterile EtO
Specifica
7.8 in. | |
Plastic | |
Single-use | |
Blue | |
Not Autoclavable |
200 mm | |
Sterile | |
Standard | |
Inoculating Loop |