Learn More
Buerkle™ Plastic Griffin Beakers with Blue Graduations
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Descrizione
- For various uses
- Acc. to DIN 12331 and ISO 7056
- Blue graduation printed on
- Shatterproof
- Autoclavable
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema metrico) esterno | 43 mm |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Various Uses in The Laboratory |
Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
Incrementi | 5 mL |
Quantità | 1 |
Tipo | Griffin Beaker |
Autoclavabile | Autoclavable |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Plastic Griffin Beakers with Blue Graduations >