Learn More
DWK Life Sciences Plastic Hose Connection, with silicone seal (VMQ), bent, from PP, for GL 14 caps
The plastic olive allows the connection of hoses.
Marca:  DWK Life Sciences 292470504
16.62 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11767008
  • 18.05€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
With the aid of plastic olives, a vacuum pump, for example, can be connected to an apparatus via hoses.
  • Bent
  • With silicone seal (VMQ)
  • Plastic hose connection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8.6 mm
4 mm
Connection of hoses; Suitable for GL 14 screw cap (Cat. No. 29 227 05 08)
Not Autoclavable
Polypropylene, Silicone
10/Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Plastic Hose Connection, with silicone seal (VMQ), bent, from PP, for GL 14 caps > Bent