Learn More
Fisherbrand™ Siringhe in polipropilene, Luer Slip
Siringhe monouso non sterili con certificazione HPLC realizzate in polipropilene resistente ai solventi
Marca:  Fisherbrand™ 05 36 2404
10.09 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12911031
  • 21.01€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Graduata
  • Gamma di capacità disponibili
  • Raccordi Luer Lock o Luer Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene
5 ml
Luer Slip
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Siringhe in polipropilene, Luer Slip > Volume: 5mL