Learn More
Kartell™ Finned Plug for Disposable Tubes
Designed with flexible fins to create a snug fit.
Marca:  Kartell™ 8830910
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45900kg
Codice prodotto. 11301205
  • 23.65€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed with flexible fins to create a snug fit.
  • Fits tubes 11 to 13mm or 15 to 17mm 
  • Available in a variety of colors for coding
Specifica
Specifica
Tappo con alette
Polyethylene
Provetta monouso con diam. 11 - 13 mm
CE-IVD