Learn More
Kartell™ Finned Plug for Disposable Tubes
Designed with flexible fins to create a snug fit.
23.65€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11371195
|
Kartell™
8830900 |
Neutral |
23.65€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11301205
|
Kartell™
8830910 |
Red |
23.65€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Designed with flexible fins to create a snug fit.
- Fits tubes 11 to 13mm or 15 to 17mm
- Available in a variety of colors for coding
Specifica
Polietilene neutro |