Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo Codice prodotto.: 10757965
Aggiungi al carrello
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo
Codice prodotto. 10757965
250 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Codice prodotto. 10757965
Marca: Kartell™ 0041000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to withstand considerable pressure before rupture.
  • Polyethylene body with polypropylene cap
  • Secured by tagging points on bottle and cap
  • Confidential notes can be placed in space between insert sealing plug and cap
  • Suitable for storing food stuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Parametri di certificazione Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011
Da utilizzare con (applicazione) Prodotti alimentari
Materiale Polietilene
ID collo (sistema metrico) 34.5 mm
Linea di prodotti Bottiglia
Graduazioni 25 ml
Graduated
Bocca Larga
Product Type Bottiglie a collo largo graduate
Titolo del prodotto
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo >