Learn More
Kartell™ Connettori a 4 vie in polipropilene
For use with plastic or rubber tubing.
Marca:  Kartell™ 7141200
Codice prodotto. 12569756
  • 17.25€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sturdy shape provides strength
  • Chemical and thermal resistant
Specifica
Specifica
CE IVD
Autoclavable
10/conf.
A 4 vie
8 mm
Polypropylene
Foro da 4.6 mm
Natural