Learn More
Kartell™ Connettori a 4 vie in polipropilene
For use with plastic or rubber tubing.
17.25€ - 229.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE IVD |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Forma | A 4 vie |
Colore | Natural |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12569756
|
Kartell™
7141200 |
Foro da 4.6 mm | 10/conf. |
17.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15598265
|
Kartell™
0141600 |
11.6mm Bore | 100/Pk. |
229.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Sturdy shape provides strength
- Chemical and thermal resistant
Specifica
CE IVD | |
Polypropylene | |
Natural |
Autoclavable | |
A 4 vie |