Learn More
Kartell™ Connettori a 4 vie in polipropilene
For use with plastic or rubber tubing.
Marca: Kartell™ 0141600
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sturdy shape provides strength
- Chemical and thermal resistant
Specifica
CE IVD | |
Autoclavable | |
100/Pk. | |
4-way cross |
15 mm | |
Polypropylene | |
11.6mm Bore | |
Natural |