Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a Y non rastremati
Designed for use with hose system and vacuum lines.
Marca:  Kartell™ 7046400
Codice prodotto. 11944359
  • 7.25€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from polypropylene
  • Autoclavable
  • Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Specifica
Soddisfa le normative FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD
4 mm
Polipropilene
10/confezione
Forma a Y
Connettore a Y non rastremati per tubazioni
Useful for any hoses system and vacuum line, suitable for food stuff
2.0mm bore