Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a Y non rastremati
Designed for use with hose system and vacuum lines.
7.25€ - 185.00€
Specifica
Product Type | Connettori per tubazioni a Y non rastremati |
---|---|
Certificazione/Conformità | Soddisfa le normative della FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Forma | A Y |
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12543307
|
Kartell™
0052600 |
100/confezione | 14 mm |
185.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12080582
|
Kartell™
0046700 |
100/confezione | 10 mm |
123.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11914349
|
Kartell™
7046600 |
10/Pk. | 8 mm |
21.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11944359
|
Kartell™
7046400 |
10/confezione | 4 mm |
7.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made from polypropylene
- Autoclavable
- Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Connettori per tubazioni a Y non rastremati | |
Autoclavable | |
A Y |
Soddisfa le normative della FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD | |
Polypropylene |