Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a Y non rastremati
BIOPHARMA
Designed for use with hose system and vacuum lines.
Marca:  Kartell™ 0046700
Codice prodotto. 12080582
  • 127.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from polypropylene
  • Autoclavable
  • Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Specifica
Soddisfa le normative FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD
10 mm
Polipropilene
100/confezione
Forma a Y
Connettore a Y non rastremati per tubazioni
Useful for any hoses system and vacuum line, suitable for food stuff
5.5mm