Learn More
BD Siringa ipodermica Luer-Lock centrico in tre pezzi Plastipak™
Plastic graduated syringe. BD Medical™ Plastipak™ Centric Luer-lock Hypodermic Three-Piece Syringe for injection of fluid.
187.00€ - 203.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | NF EN 20594-1, ISO 594-1 del dicembre 1993, ISO 594-2 del settembre 1998 |
Materiale | Polypropylene |
Senza lattice | Sì |
Product Type | Siringa ipodermica attacco centrico Luer Lock a 3 parti |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303040
|
BD
309658 |
3 mL |
203.00€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11364881
|
BD
309649 |
5 ml |
187.00€
pezzi 125 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Plastic syringe
- Includes luer-lock
Specifica
Sì | |
Polypropylene | |
Siringa ipodermica attacco centrico Luer Lock a 3 parti | |
Luer Lock centrico | |
Sì |
NF EN 20594-1, ISO 594-1 del dicembre 1993, ISO 594-2 del settembre 1998 | |
Sì | |
Sì | |
Sì |
Titolo del prodotto
BD Siringa ipodermica Luer-Lock centrico in tre pezzi Plastipak™