Learn More
Kinematica™ Plate Stand ST-P15/320 for Polytron™ 1300D Homogenizer
Stainless steel stand with base, height-adjustable bracket for supporting the drive and base mounting.
Marca:  Kinematica™ 11040013
Codice prodotto. 13467639
  • 390.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
With height-adjustable holder for drive support stainless steel for use with Polytron™ PT 1300 D drive.
Specifica
Specifica
Plate Stand
PT 1300 D Disperser
ST-P 15/320
Stainless steel stand with base, height-adjustable bracket for supporting the drive and base mounting
The safety ring prevents the uncontrolled lowering of the drive unit. Can also be used to fixing the drive unit height.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Kinematica™ Plate Stand ST-P15/320 for Polytron™ 1300D Homogenizer >