Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces
Help reduce variability in molecular orientation with these plates and modules with affinity binding surfaces.
Marca:  Thermo Scientific™ 95029263
Codice prodotto. 10723686
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Help reduce variability in molecular orientation with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
  • Highly specific binding
  • Reduced variability in molecular orientation
  • Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
  • Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorimetric
Affinity
Microplate
Streptavidin
Flat Bottom (F-well)
5
Biotinylated
5 Cases
Clear
200 μL
400 μL
5
Unspecified