Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces
Reduce the amount of reagents used in the lab by using these plates and modules with covalent binding surfaces.
Marca:  Thermo Scientific™ 436012
Codice prodotto. 10029152
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reduce the amount of reagents used in the lab with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces.
Covalent Surfaces (CovaLink™ and Immobilizer Amino)
  • Minimal leaching
  • Withstand vigorous washing
  • Coating with lower amounts of reagent may be possible
  • Control of orientation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Fluorescence
30 Cases, 5 Pk.
Black
Polystyrene
384
Non-sterile
120 μL
30
Unspecified
Peptides
Without Lid
16 x 24
Covalent
Solid plate 384-Well
120 μL
50 μL
Amine
Flat Bottom (F-well)
5
30/Cs.
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.