Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces
Reduce the amount of reagents used in the lab by using these plates and modules with covalent binding surfaces.
619.00€ - 1094.04€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
N. per custodia | 30 |
N. per confezione | 5 |
Bloccaggio piastra | Unspecified |
Target Molecule | Peptides |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Product Type | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Product Type | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10316872
|
Thermo Scientific™
436006 |
Trasparente | 100 µl | Microplate | Ammina |
701.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10432612
|
Thermo Scientific™
436007 |
Bianco | 100 μL | Solid plate 96-Well | Covalent Binding |
969.60€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10052232
|
Thermo Scientific™
436008 |
Nero | 100 μL | Microplate | Amine |
1070.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10062242
|
Thermo Scientific™
436009 |
Clear | 50 μL | Solid plate 384-Well | Amine | N/A | |||
10029152
|
Thermo Scientific™
436012 |
Black | 50 μL | Solid plate 384-Well | Amine | N/A | |||
10432802
|
Thermo Scientific™
436013 |
Trasparente | 100 µl | Microplate | Amine |
915.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10646083
|
Thermo Scientific™
436023 |
Trasparente | 100 μL | Microplate | Amine |
803.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10499762
|
Thermo Scientific™
478042 |
Trasparente | 100 µl | Modulo solido C8 (x12) nel telaio | Covalent Binding |
619.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Reduce the amount of reagents used in the lab with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces.
Covalent Surfaces (Thermo Scientific™ CovaLink™ and Immobilizer Amino)
- Minimal leaching
- Withstands vigorous washing
- Coating with lower amounts of reagent may be possible
- Control of orientation
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.
Specifica
Polystyrene | |
5 | |
Peptides |
30 | |
Unspecified |
Immobilizer is a trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark. The product is produced under license from Exiqon A/S and covered by EP 08 20483 and foreign application and patents.