Learn More
Platinum(IV) iodide, 99.95% (Metals basis), Pt 27.3% min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Codice prodotto.: 11323998
Platinum(IV) iodide, 99.95% (Metals basis), Pt 27.3% min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Codice prodotto. 11323998
5 g
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
5 g
Codice prodotto. 11323998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040401.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-46-7
Formula molecolare I4Pt
Numero MDL MFCD00016292
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(IV) iodide
Punto di fusione 130°C (decomposition)
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.95% (metals basis)
Informazioni di solubilità Decomposes in water. Soluble in alcohol,acetone,alkali,HI,KI,liquid NH3
Peso formulazione 702.7
Aspetto Black powder
Densità 6.06
Titolo del prodotto
Platinum(IV) iodide, 99.95% (Metals basis), Pt 27.3% min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >