Learn More
Fisherbrand™ Cavo di ricambio per elettrodi in platino
Replacement Electrode Wire is an accessoty for use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel and 4-Gel Electrophoresis System.
Marca: Fisherbrand™ RPW0.2
Descrizione
- Made of platinum
Specifica
Tipi principali di gel preformato 80 x 100 mm e 100 x 100 mm | |
Elettrodo sostitutivo | |
Platino | |
500 x 0.2 mm |