Learn More
Fisherbrand™ Cavo di ricambio per elettrodi in platino
Replacement Electrode Wire is an accessoty for use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel and 4-Gel Electrophoresis System.
108.00€ - 225.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11817583
|
Fisherbrand™
|
500 x 0.2 mm |
108.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11887803
|
Fisherbrand™
|
1m x 0.2 mm |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of platinum
Specifica
Elettrodo sostitutivo | |
Platino |