Learn More
De Buyer™ Platinum Silicone Molds
Marca: De Buyer™ 1966.01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
Mold | |
Black | |
18 mm | |
9/Pk. | |
−40 to 280°C |
Platinum Silicon | |
75 x 45 x 18 mm | |
75 mm | |
Madeleine | |
45 mm |